Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour l’analyse des dioxines et PCB
Analysez les dioxines et les PCB (biphényles polychlorés) via les analyses GC / MS haute résolution afin d’obtenir des performances et une reproductibilité inégalées.
697.18€ - 1194.69€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
Gamme de produits | TRACE |
Type d’USP | G27, G36 |
Température max. | 360/370°C |
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10299314
|
Thermo Scientific™
26AF047P |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | 30 m | 0,1 µm |
697.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10478464
|
Thermo Scientific™
26AF059P |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | 60 m | 0,1 µm |
1108.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10351335
|
Thermo Scientific™
26AF154P |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | 60 m | 0,25 µm |
1194.69€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10085834
|
Thermo Scientific™
26AJ148P |
Trace™ TR-PCB 8 MS | 50 m | 0,25 µm |
1174.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Analysez les dioxines et les biphényles polychlorés (PCB) avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ personnalisées pour les analyses de dioxines et de PCB, et bénéficiez de leur reproductibilité et de leurs performances inégalées. Optimisées pour répondre aux exigences des méthodes GC / MS haute résolution, ces colonnes offrent des performances optimales, avec une stabilité exceptionnelle et un bleeding très faible. Ces colonnes à faible polarité offrent une vaste couverture de 17 congénères revêtant la plus haute importance toxicologique (2,3,7,8 congénères chloro-substitués).
Colonnes adaptées spécifiquement aux dioxines et PCB :- TRACE TR-dioxine 5MS : tests de dioxines et de furanes
- TRACE TR-PCB 8MS : analyse GC / MS haute résolution des PCB
- Qualité et reproductibilité excellentes
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
Spécification
0,25 mm | |
TRACE | |
360/370°C |
0,25 mm | |
G27, G36 | |
GC / MS pour l’analyse des dioxines (PCDD), GC / MS pour l’analyse des furanes (PCDF), GC / MS pour l’analyse des congénères des PCB |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.