Learn More
Traces de métaux III pour AA et ICP-OES, 6 composants, Honeywell Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka E2168-100ML
Informations supplémentaires : Poids : 0.10600kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Code produit. 16616093
  • 379.91€ / 100mL
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Spécification
Trace Metals III for AA and ICP-OES
1.06 g/cm3
100 mL
Normes pour l’ICP et l’ICP-MS
<2