Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Marque: Thermo Scientific™ 260A336P
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
Spécification
0.53 mm | |
TR-1 | |
30 m |
TRACE | |
1.5 μm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.