Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 260A241P
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10506005
  • 1313.83€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
Utilisez la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
Colonnes TraceGOLD
• Faible relargage
• Fiabilité et reproductibilité
• Large gamme d'accessoires
• Chaque colonne est testée en usine et
• TraceGOLD TG-5MS
Spécification
Spécification
0,25 mm
TR-1
100 m
TRACE
0,5 μm