Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 260A225P
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10725574
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Utilisez la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
Colonnes TraceGOLD
• Faible relargage
• Fiabilité et reproductibilité
• Large gamme d'accessoires
• Chaque colonne est testée en usine et
• TraceGOLD TG-5MS
Spécification
Spécification
0.53 mm
TR-1
0.5 μm
30 m