Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Code produit. 10070013 Tous les produits Thermo Scientific Produits
30m, 0,32 mm, 0,25 μm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
15m
15 m
30m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10070013
Marque: Thermo Scientific™ 260C143P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces colonnes à polarité moyenne pour de nombreuses applications.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
  • Phase de polarité moyenne, 35 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Activité de surface exceptionnellement faible
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Semblable à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Stupéfiants
  • Hydrocarbures polyaromatiques
  • Produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 330/360°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-35 MS
Type d’USP G42
À utiliser avec (application) GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), GC/MS pour les produits pharmaceutiques
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30m
Polarité Mi-polaire
Description 30m x 0,32 mm x 0.25um
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS >