Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse de compte progressif Traceable™
Portatif avec boîtier en plastique ABS robuste
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.43000kg
Description
Les minuteurs de paillasse de compte progressif Fisher Scientific™ Traceable™ offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation et de temps fractionné cumulé. Portatif avec boîtier en plastique robuste.
- Les piles sont incluses
- Minuteur de 10 heures : Fonctions de temps fractionné / intervalle cumulé
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Minuteur de paillasse | |
0,001% | |
LCD | |
AA | |
0,75 po | |
7 oz | |
Boîtier en plastique ABS robuste, pile |
10 h | |
0,01 s | |
Minuteur de 10 heures : Fonctions de temps fractionné / intervalle cumulé | |
4 x 4,25 x 1,75 po | |
1,97cm | |
198,44 g |