Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse de compte progressif Traceable™
Portatif avec boîtier en plastique ABS robuste
129.00€ - 355.00€
Specifications
Type de produit | Benchtop Timer |
---|---|
Comprend | Rugged ABS Plastic case, battery |
Product Code | Brand | Hauteur (impériale) de l’écran | Plage de durée | Poids (impériale) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Hauteur (impériale) de l’écran | Plage de durée | Poids (impériale) | Price | Quantity & Availability | |||
15293966
|
Fisherbrand™
|
0,75 po | 10 h | 7 oz |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15223966
|
Fisherbrand™
|
0.5 in. | 100 hr. | 16 oz. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les minuteurs de paillasse de compte progressif Fisher Scientific™ Traceable™ offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation et de temps fractionné cumulé. Portatif avec boîtier en plastique robuste.
- Les piles sont incluses
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifications
Benchtop Timer | |
Rugged ABS Plastic case, battery |