Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à plage étendue Traceable™
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12511546
  • 122.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Pile 9 V ; câble de 4 m ; deux capteurs chemisés de type K à réponse rapide pour des mesures allant jusqu’à 250°C (482°F) continu et 300°C (572°F) à court terme (pour le remplacement, commander au 15-077-45)
Requires : Pour des mesures allant jusqu’à 700°C (1292°F), utilisez la sonde accessoire triple fonction de type K (15-078-2B)
Description
Description
Les thermomètres de poche étanches sont parfaits pour l’utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain. Les thermomètres à plage étendue Fisher Scientific™ Traceable™ offrent des temps de réponse rapides et un fonctionnement à un commutateur, ce qui en fait des thermomètres de routine parfaits.
  • La gamme de modèles Celsius est -40° à +1200°C, la gamme de modèles Fahrenheit est -40° à +2000°F
  • Résolution : 1°
  • La précision typique du compteur est de ±(1°C + 1 %) de 0 à 750°C
  • Deux sondes permettent la surveillance simultanée de deux tests
  • Le commutateur à trois positions indique la sonde 1, la sonde 2 ou l’arrêt
Informations sur la commande
Dimensions : 5 L x 3 l x 1 po H (12,7 x 7,6 x 2,5 cm). Longueur du câble de la sonde : 15-077-10, -11 : 4 po (1,2 m) ; 15-077-13 : 32 pi (10 m).
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain
2,5cm
48 in
Thermocouple de type K
4 oz
3 in
5 in
- 40°C
9 V
7,6 cm
5 x 3 x 1 po (12,7 x 7,6 x 2,5cm)
1 in
Pile de 9 V ; Câble de 4 m ; Deux capteurs chemisés de type K à réponse rapide pour des mesures allant jusqu’à plus;250°C (482°F) continu et 300°C (572°F) à court terme (pour le remplacement, commander 15-077-45)
121,92cm
1°C
113 g
Thermometer
1200°C
-40°C à +1200°C
±1°C
Celsius