Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à plage étendue Traceable™
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
95.09€ - 122.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 5 x 3 x 1 po (12,7 x 7,6 x 2,5cm) |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain |
Hauteur (impériale) | 1 in |
Hauteur (métrique) | 2,5cm |
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12511546
|
Fisherbrand™
|
Celsius | -40°C à +1200°C |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15283976
|
Fisherbrand™
|
Fahrenheit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les thermomètres de poche étanches sont parfaits pour l’utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain. Les thermomètres à plage étendue Fisher Scientific™ Traceable™ offrent des temps de réponse rapides et un fonctionnement à un commutateur, ce qui en fait des thermomètres de routine parfaits.
- La gamme de modèles Celsius est -40° à +1200°C, la gamme de modèles Fahrenheit est -40° à +2000°F
- Résolution : 1°
- La précision typique du compteur est de ±(1°C + 1 %) de 0 à 750°C
- Deux sondes permettent la surveillance simultanée de deux tests
- Le commutateur à trois positions indique la sonde 1, la sonde 2 ou l’arrêt
Informations sur la commande
Dimensions : 5 L x 3 l x 1 po H (12,7 x 7,6 x 2,5 cm). Longueur du câble de la sonde : 15-077-10, -11 : 4 po (1,2 m) ; 15-077-13 : 32 pi (10 m).
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain | |
2,5cm | |
48 in | |
Thermocouple de type K | |
4 oz | |
3 in | |
5 in | |
±1°C |
5 x 3 x 1 po (12,7 x 7,6 x 2,5cm) | |
1 in | |
Pile de 9 V ; Câble de 4 m ; Deux capteurs chemisés de type K à réponse rapide pour des mesures allant jusqu’à plus;250°C (482°F) continu et 300°C (572°F) à court terme (pour le remplacement, commander 15-077-45) | |
121,92cm | |
1°C | |
113 g | |
Thermometer | |
9 V | |
7,6 cm |