Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Memory-Loc™
Thermomètre enregistreur de données pouvant être utilisé dans les environnements 21 CFR 11
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Code produit. 15284026
  • 174.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ peuvent être utilisés dans les environnements 21 CFR 11. Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -58 à 158°F (-50 à 70°C) et une résolution de 0,01 et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures. Idéal pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs.
  • Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de synchronisation fixes d’une minute
  • Répond aux exigences et recommandations supplémentaires actuelles des CDC relatives à la conservation et à la surveillance des vaccins
  • Peut être utilisé dans les environnements 21CFR 11, les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être effacées ou modifiées sur l’unité de base
  • Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
  • Capable de stocker plus de 1 million d’observations de température
  • Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire insuffisante, transfert de données USB et état d’alarme actif
  • Traçabilité NIST pour plus de précision
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Poids : 5 oz
Alarmes élevées / faibles et horodatage
  • La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
  • Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
  • Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
Transfert de données USB
  • Toute nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC (ou Mac™) à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
  • Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
  • Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
  • Les données brutes de l’unité ne peuvent pas être remplacées ou modifiées
  • Le témoin s’allume lorsque 95 % de la mémoire est pleine
Caractéristiques d’enregistrement des données
  • Peut être utilisé dans des environnements nécessitant une conformité 21CFR 11
  • Le thermomètre enregistre deux années d’observations avec un intervalle d’enregistrement d’une minute
  • Le dispositif arrête l’enregistrement lorsque le stockage est plein et n’écrase pas les données enregistrées
  • Une fois stockées, les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire
Caractéristiques de la sonde flacon
  • Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
  • La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
  • Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
  • Répond à toutes les exigences et recommandations actuelles des CDC relatives à la surveillance de la température du stockage des vaccins dans le cadre du programme des vaccins pour enfants
Informations sur la commande
Pile de rechange :Les numérosN° 1111
Spécification
Spécification
Enregistreur de données, thermomètre
Sans étalonnage
1 sonde, 5/16 po de diamètre x 3/4 po de long
NIST, ISO/CEI 17025, A2LA, CDC
Capteur de flacon tamponné par température
0,01°
-58°F à +158°F
5 oz
LCD
Voyant LED, Audible, Segment à LCD clignotant
Une sonde en plastique standard de diamètre 0,187 x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
USB
plusmn;0,25°C
-50°C à +70°C
-72.4°F to +316.4°F
141.7 g