Learn More
Alla France™ Densimètre pour huile minérale traçable
Marque:  Alla France™ 3400FC009/60-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11762565
  • 72.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
Densimètre API
• Température de référence 15°C
• Echelle °API selon l'American Petroleum Society
• Série API
Spécification
Spécification
1 de chaque
± 0,1°API
API 9 à 21°
Densimètre pour huile minérale traçable
335 mm
API 9 à 21°