Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Incorpore des groupes phényles dans la chaîne principale polymère résultant en une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
Marque:  Thermo Scientific™ 26096-2230
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10239184
  • 758.36€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
  • Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Conçues pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
  • Semblables aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
  • Composés aromatiques polycycliques
  • Hydrocarbures, hydrocarbures chlorés compris
  • Phtalates
  • Phénols
  • Amines
  • Phosphates organiques
Spécification
Spécification
0,25 mm
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC / MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC / MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
30 m
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur
G27, G36
TraceGOLD
330/350°C
0,5 µm
Faiblement polaire