Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Incorpore des groupes phényles dans la chaîne principale polymère résultant en une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
Marque: Thermo Scientific™ 26096-3360
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
- Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Conçues pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
- Semblables aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommandé dans les cas suivants :
- Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
- Composés aromatiques polycycliques
- Hydrocarbures, hydrocarbures chlorés compris
- Phtalates
- Phénols
- Amines
- Phosphates organiques
Spécification
0,53 mm | |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 SilMS | |
Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC / MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC / MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés | |
30 m | |
Épaisseur de 1,5 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur |
G27, G36 | |
TraceGOLD | |
330/350°C | |
1,5 µm | |
Faiblement polaire |