Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD™ TG-Dioxin
Analysez les congénères des furanes et des dioxines toxiques avec des performances et une reproductibilité inégalées.
922.06€ - 1074.26€
Spécification
Description | Colonnes de GC TG-Dioxin |
---|---|
Gamme de produits | TraceGOLD |
Phase stationnaire | TraceGOLD TG-Dioxin |
Product Code | Brand | Granulométrie | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Granulométrie | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
15267478
|
Thermo Scientific™
26066-1540 |
0,25 µm | 0,25 mm | 60 m |
1074.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15277478
|
Thermo Scientific™
26066-4800 |
0,18 µm | 0,18 mm | 40 m |
922.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Analysez les congénères des furanes et des dioxines toxiques avec des performances et une reproductibilité inégalées grâce aux colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin.
- Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
- Spécificité des isomères pour 2,3,7,8-TCDD et 2,3,7,8-TCDF obtenus avec une seule colonne de GC
- Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 340°C
- Sélectivité unique pour les congénères des furanes et des dioxines toxiques à utiliser comme colonne de GC de confirmation
- Dioxines
- Furanes
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Semblable à :
- Rtx-Dioxin2
- DB-Dioxin
Specifications
Colonnes de GC TG-Dioxin | |
TraceGOLD | |
TraceGOLD TG-Dioxin |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.