Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VRX
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Marque: Thermo Scientific™ 26081-3410
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées aux méthodes EPA 502.2, 524.2, 8021 et 8260 des États-Unis
- Similaires aux DB-VRX, Rtx-VRX
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
- Composés aromatiques
Spécification
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
260°C | |
1,8 µm | |
Apolaire |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-VRX | |
GC / MS pour les polluants organiques volatils, GC / MS pour les composés de la méthode EPA 8021 des États-Unis | |
60 m | |
60 m x 0,32 mm x 1,80 µm |