Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VRX
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
654.61€ - 1360.79€
Spécification
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-VRX |
---|---|
Température max. | 260°C |
Polarité | Apolaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11511164
|
Thermo Scientific™
26081-3320 |
0,25 mm | 30 m |
741.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11521164
|
Thermo Scientific™
26081-3330 |
0,25 mm | 60 m |
1209.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11531164
|
Thermo Scientific™
26081-3390 |
0,32 mm | 30 m |
797.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11541164
|
Thermo Scientific™
26081-3410 |
0,32 mm | 60 m |
1165.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11591164
|
Thermo Scientific™
26081-4950 |
0,18 mm | 20 m |
654.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11501174
|
Thermo Scientific™
26081-4960 |
0,18 mm | 40 m |
1112.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11571164
|
Thermo Scientific™
26081-4090 |
0.53mm | 105m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11581164
|
Thermo Scientific™
26081-4900 |
0.53mm | 75m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11551164
|
Thermo Scientific™
26081-3960 |
0.53mm | 30m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11561164
|
Thermo Scientific™
26081-4080 |
0.53mm | 60m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées aux méthodes EPA 502.2, 524.2, 8021 et 8260 des États-Unis
- Similaires aux DB-VRX, Rtx-VRX
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
- Composés aromatiques
Spécification
TraceGOLD™ TG-VRX | |
260°C | |
Apolaire |