Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VRX
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Marque:  Thermo Scientific™ 26081-4080
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11561164
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
  • Phase stationnaire exclusive
  • Dimensions optimisées pour l'analyse des polluants organiques volatils
  • Parfaitement adaptées aux méthodes de l'EPA des États-Unis 502.2, 524.2, 8021 et 8260
  • Similaires aux DB-VRX, Rtx-VRX
  • Polluants organiques volatils
  • Composés aromatiques
Spécification
Spécification
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-VRX
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds
60m
60m x 0,53 mm x 3.00um
0.53mm
260 ° C
3 μm
Non-Polar