Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
Marque: Thermo Scientific™ 26086-1310
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
TraceGOLD TG-WaxMS B GC• Polyethylene glycol modifié pour composés basiques. Polaire. Température maximale 200/220°C
• Adsorption réduite et meilleure réponse avec les composés basiques
• Ne pas utiliser avec eau ou alcools.
Spécification
0.32 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS B | |
GC/MS for Amines, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds | |
0.25 μm | |
Polar |
0.32 mm | |
200/220°C | |
40°C to 220°C | |
15 m | |
0.25um thickness; 0.32mm ID; 15m length |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.