Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
402.19€ - 1332.17€
Spécification
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
---|---|
Température max. | 200/220°C |
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10469634
|
Thermo Scientific™
26086-1420 |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
736.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10782147
|
Thermo Scientific™
26086-1430 |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
815.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10361335
|
Thermo Scientific™
26086-2230 |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
765.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10095834
|
Thermo Scientific™
26086-2980 |
0,53 mm | 1 µm | 30 m |
949.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10459634
|
Thermo Scientific™
26086-1300 |
0.25 mm | 0.25 μm | 15 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10299304
|
Thermo Scientific™
26086-2240 |
0,32 mm | 0,5 µm | 30 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10774437
|
Thermo Scientific™
26086-2250 |
0,53 mm | 0,5 µm | 30 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10600256
|
Thermo Scientific™
26086-2850 |
0.32 mm | 1 μm | 15 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10209714
|
Thermo Scientific™
26086-2860 |
0.53 mm | 1 μm | 15 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10137374
|
Thermo Scientific™
26086-2970 |
0,32 mm | 1 µm | 30 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10320975
|
Thermo Scientific™
26086-1310 |
0.32 mm | 0.25 μm | 15 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10361115
|
Thermo Scientific™
26086-3090 |
0,32 mm | 1 µm | 60 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10026274
|
Thermo Scientific™
26086-3100 |
0.53 mm | 1 μm | 60 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10310965
|
Thermo Scientific™
26086-3360 |
0.53 mm | 1.5 μm | 30 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles- Phase polaire, polyéthylèneglycol désactivé vis-à-vis des bases
- Absorption réduite et réponse accrue pour les composants basiques
- Pas adaptée à une utilisation avec de l’eau ou des alcools
- Applications :
- Amines
- Alkylamines
- Diamines
- Autres composés basiques
- Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- Amines–aliphatiques
- Amines–aromatiques
- Autres utilisations :
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Aldéhydes
- Acétates d’alditol (sucres)
- Huiles essentielles
- Semblable à :
- CAM
- Amine Carbowax™
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
Spécification
TraceGOLD™ TG-WAXMS B | |
200/220°C | |
Polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.