Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
Marque:  Thermo Scientific™ 26086-1300
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10459634
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
TraceGOLD TG-WaxMS B GC
• Polyethylene glycol modifié pour composés basiques. Polaire. Température maximale 200/220°C
• Adsorption réduite et meilleure réponse avec les composés basiques
• Ne pas utiliser avec eau ou alcools.
Spécification
Spécification
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
GC/MS for Amines, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
0.25 μm
Polar
0.25 mm
200/220°C
40°C to 220°C
15 m
0.25um thickness; 0.25mm ID; 15m length