missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRACP/PAP/ACP5 Antibody (rACP5/1070), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-75778-20ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRACP/PAP/ACP5 Monoclonal antibody specifically detects TRACP/PAP/ACP5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| TRACP/PAP/ACP5 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array | |
| P13686, P13686, P13686, P13686 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| rACP5/1070 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| HPAP, TRACP5a, TRACP5b, TRAP, TrATPase | |
| Recombinant full-length human TRACP/PAP/ACP5 protein (Uniprot: P13686) | |
| 20 μg | |
| Protein Phosphatase | |
| 54 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu