missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: rACP5/1070, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Spécification
| Antigène | TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) |
|---|---|
| Clone | rACP5/1070 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15910658
|
EnquireBio
54-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15920658
|
EnquireBio
54-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human ACP5 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 35kDa |
| rACP5/1070 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 54 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic (Lysosomes) | |
| HepG2, 293T, K562 or RPMI-8226 Cells. Spleen from Hairy Cell Leukemia (HCL) patient. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit