missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TRAF-1 Antibody (TRAF1/3365) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-27024R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRAF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| TRAF-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1 | |
| Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cytokine Research | |
| 7185 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| TRAF1/3365 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu