missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TRAF-1 Antibody (TRAF1/3365) [FITC], Novus Biologicals™

Code produit 30029719 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30029719 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30029719 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP327024F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TRAF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRAF-1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone TRAF1/3365
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7185
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.