missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF3IP2 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30509900 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30509900 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30509900 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338330F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAF3IP2 Polyclonal antibody specifically detects TRAF3IP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRAF3IP2
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène ACT1DKFZP586G0522, adapter protein CIKS, C6orf2, C6orf4chromosome 6 open reading frame 5, C6orf5DKFZp586G0522, C6orf6MGC3581, CIKSchromosome 6 open reading frame 2, Connection to IKK and SAPK/JNK, NFkB-activating protein ACT1, Nuclear factor NF-kappa-B activator 1, TRAF3 interacting protein 2, TRAF3-interacting protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TRAF3IP2 (NP_671733.2).,, Sequence:, MPPQLQETRMNRSIPVEVDESEPYPSQLLKPIPEYSPEEESEPPAPNIRNMAPNSLSAPTMLHNSSGDFSQAHSTLKLANHQRPVSRQVTCLRTQVLEDSEDSFCRRHPGLGKAFPSGCSAVSEPASESVVGALPAEHQFSFMEKRNQWLVSQLSAASPDTGHDSDKSDQSLPNASADSLGGSQEMVQRPQPHRNRAGLDLPTIDTGYDSQPQDVLGIRQLERPLPLTSVCYPQDLPRPLRSREFPQFEPQRYPACAQMLPPNLSPHAPWNYHYHCPGSPDHQVPYGHDYPRAAYQQVIQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10758
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.