Learn More
TRAK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TRAK2 |
|---|---|
| Concentration | 0.28 mg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16852154
|
Proteintech
13770-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16842154
|
Proteintech
13770-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.Spécification
| TRAK2 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| O60296, Q8R2H7 | |
| 171086, 66008, 70827 | |
| TRAK2 Fusion Protein Ag4753 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRAK2 |
| 0.28 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ALS2CR3, CALS C, GRIF 1, GRIF1, KIAA0549, OIP98, TRAK2 | |
| Trak2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |