Learn More
Heathrow Scientific Pipette de transfert, naturelle
Pipette de transfert en plastique PE monobloc incassable convenant parfaitement aux applications de banque de sang, d’analyse d’urine, d’hématologie, de chimie humide, de microbiologie et de sérologie.
Marque: Heathrow Scientific HS206371C
113.05 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Gradué
- Jetable
- Non. Voies : 4
- Capacité du chronométrage : 24 heures
- Sens de comptage : Haut/bas
Spécification
Non | |
1,27 cm | |
Stérile | |
5,91 in | |
1 mL | |
Oui |
0,50 in | |
Polyéthylène | |
Oui | |
Emballage individuel | |
15 cm |