Learn More
Heathrow Scientific Pipette de transfert, naturelle
Pipette de transfert en plastique PE monobloc incassable convenant parfaitement aux applications de banque de sang, d’analyse d’urine, d’hématologie, de chimie humide, de microbiologie et de sérologie.
42.25€ - 122.00€
Spécification
Calibré | Non |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0,50 in |
Diamètre (métrique) externe | 1,27 cm |
Matériau | Polyéthylène |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16330736
|
Heathrow Scientific
HS206371A |
1 mL | En vrac |
42.25€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16340736
|
Heathrow Scientific
HS206371B |
1 mL | 20/sachet |
72.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350736
|
Heathrow Scientific
HS206371C |
1 mL | Emballage individuel |
119.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16360736
|
Heathrow Scientific
HS206372A |
2 mL | En vrac |
42.25€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370736
|
Heathrow Scientific
HS206372B |
2 mL | 20/sachet |
72.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380736
|
Heathrow Scientific
HS206372C |
2 mL | Emballage individuel |
119.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16390736
|
Heathrow Scientific
HS206373A |
3 mL | En vrac |
43.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16300746
|
Heathrow Scientific
HS206373B |
3 mL | 20/sachet |
73.40€
500 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16310746
|
Heathrow Scientific
HS206373C |
3 mL | Emballage individuel |
122.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Gradué
- Jetable
- Non. Voies : 4
- Capacité du chronométrage : 24 h
- Sens de comptage : Haut/bas
Spécification
Non | |
1,27 cm | |
Oui |
0,50 in | |
Polyéthylène | |
Oui |