Learn More
Heathrow Scientific Pipette de transfert, naturelle
Pipette de transfert en plastique PE monobloc incassable convenant parfaitement aux applications de banque de sang, d’analyse d’urine, d’hématologie, de chimie humide, de microbiologie et de sérologie.
Marque:  Heathrow Scientific HS206372B
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Code produit. 16370736
  • 72.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Gradué
  • Jetable
  • Non. Voies : 4
  • Capacité du chronométrage : 24 heures
  • Sens de comptage : Haut/bas
Spécification
Spécification
Non
1,27 cm
Stérile
6,10 in
2 mL
Oui
0,50 in
Polyéthylène
Oui
20/sachet
15,50 cm