Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
178.00€ - 9130.00€
Spécification
Espèces | Bovine |
---|---|
Contenu et stockage | Store in refrigerator (2–8°C). |
Conditions d’expédition | Room Temperature |
Gamme de produits | Gibco™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11528986
|
Gibco™
11107047 |
25 g |
9130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11508846
|
Gibco™
11107018 |
100 mg |
178.00€
100mg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- >90% iron saturated
- Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
- Origin: New Zealand >90% iron saturated.
- Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
Spécification
Bovine | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
Room Temperature | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.