missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Translin Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18458157 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18458157 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18458157 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176581IR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Translin Polyclonal antibody specifically detects Translin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Translin
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BCLF-1, RCHF1, recombination hotspot associated factor, recombination hotspot-binding protein, REHF-1, TBRBP, translin, TRSLN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human Translin. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Translin. Amino Acid Squence: NLKNDSLRKRYDGLKYDVKK
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7247
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.