Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide en FEP
Transférez des matériaux extrêmement corrosifs ou à température extrême grâce à cette tubulure. La tubulure Cole Masterflex™ FEP translucide est idéale pour les applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes. Convient aussi pour un travail de haute pureté.
Marque: Masterflex™ 06450-07
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Tubulure translucide chimiquement inerte, non toxique et résistante à la chaleur
- Faible coefficient de frottement
- Ne se détériore pas avec l’âge
- Dure, mais se courbe même à -270°C
- La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550) ; la tubulure est fabriquée en usine certifiée ISO 90012008
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF, installation certifiée ISO 9001ndash;2008 | |
6,4 mm | |
9,6 mm | |
1,6 mm | |
-270deg;C | |
Stérile | |
288°psi |
Autoclavables | |
FEP | |
7,62 m | |
Applications exigeantes de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles, pour le transfert de matériaux à température élevée ou très corrosifs | |
1/boîte | |
Translucide | |
205°C |