Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide en FEP
Transférez des matériaux extrêmement corrosifs ou à température extrême grâce à cette tubulure. La tubulure Cole Masterflex™ FEP translucide est idéale pour les applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes. Convient aussi pour un travail de haute pureté.
101.00€ - 224.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | FEP |
Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -270deg;C |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11776098
|
Masterflex™
MFLX06406-63 |
2,4 mm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12635730
|
Masterflex™
06450-07 |
6,4 mm |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubulure translucide chimiquement inerte, non toxique et résistante à la chaleur
- Faible coefficient de frottement
- Ne se détériore pas avec l’âge
- Dure, mais se courbe même à –270°C
- La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550) ; la tubulure est fabriquée en usine certifiée ISO 90012008
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Autoclavables | |
7,62 m | |
1/boîte | |
Translucide |
FEP | |
-270deg;C | |
Stérile | |
205°C |