Learn More
Fisherbrand™ Tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
Marca: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Detalles adicionales : Poids : 0.80000kg
Descripción
- Autoclavables
- Non jaunissante
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures incluse en série
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
- Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Especificaciones
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
3 mm | |
8 mm | |
2,5 mm | |
-50deg;C | |
Flexible | |
180°C |
Autoclavables | |
Silicone | |
5 m | |
Idéale pour les travaux pharmaceutiques à haute pression et température, les biotechnologies et l’aérospatiale | |
Translucide | |
60 bar |