Learn More
Fisherbrand™ Tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
100.87€ - 1894.86€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur totale (métrique) | 5 m |
Couleur | Translucide |
Flexibility | Flexible |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11723974
|
Fisherbrand™
|
12,5 mm | 5 m | 30 bar |
584.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11778168
|
Fisherbrand™
|
12,8 mm | 5 m | 0,5 bar |
244.94€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11798168
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 5 m | 0,5 bar |
296.94€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11798178
|
Fisherbrand™
|
19,2 mm | 5 m | 0,5 bar |
449.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11733974
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 5 m | 30 bar |
1894.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11773964
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 5 m | 60 bar |
337.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11728118
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 5 m | 0,5 bar |
100.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11748138
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 5 m | 1 bar |
202.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11783964
|
Fisherbrand™
|
5 mm | 5 m | 40 bar |
393.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11788128
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 5 m | 0,5 bar |
117.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11793964
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 m | 40 bar |
403.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758148
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 m | 0,5 bar |
195.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11703974
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 m | 35 bar |
671.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11738158
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 5 m | 1 bar |
231.08€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11713974
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 5 m | 30 bar |
675.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11718158
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 5 m | 0,5 bar |
189.49€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11738168
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 5 m | 1 bar |
280.76€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11798148
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 m | 1,5 bar |
223.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Autoclavables
- Non jaunissante
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures incluse en série
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
- Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
5 m | |
Flexible |
Autoclavables | |
Translucide |