Learn More
VITLAB™ Pissettes de sécurité à col étroit en PEBD
Travaillez en toute sécurité avec des produits chimiques potentiellement dangereux. Les pissettes de sécurité à col étroit en PEBD VITLAB™ VITsafe™ portent des informations de sécurité imprimées indélébiles. Elles disposent d’un bouchon ventilé à code couleur et d’un contrôle précis du jet éliminant les gouttes et les fuites, garantissant ainsi une manipulation en toute sécurité.
Marque: VITLAB™ 1332859
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pissettes en PEBD à col étroit VITsafe™ – Les pissettes répondent à toutes les exigences de sécurité pour travailler avec des produits chimiques potentiellement dangereux.Spécification
500 ml | |
Flacon en PEBD avec tube de pulvérisation en PP, Polypropylene | |
12/boîte | |
GL 25 | |
180 mm | |
Acétate d’éthyle | |
Bouchon à vis ventilé |
Transparent | |
Emballage individuel dans sachet en PE | |
Rouge | |
Étroit | |
Pissette de sécurité | |
74 mm |