Learn More
VITLAB™ Pissettes de sécurité à col étroit en PEBD
Travaillez en toute sécurité avec des produits chimiques potentiellement dangereux. Les pissettes de sécurité à col étroit en PEBD VITLAB™ VITsafe™ portent des informations de sécurité imprimées indélébiles. Elles disposent d’un bouchon ventilé à code couleur et d’un contrôle précis du jet éliminant les gouttes et les fuites, garantissant ainsi une manipulation en toute sécurité.
58.10€ - 143.00€
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis ventilé |
---|---|
Type de produit | Pissette de sécurité |
Couleur | Transparent |
Matériau | Flacon en PEBD avec tube de pulvérisation en PP, Polypropylene |
Conditionnement | Emballage individuel dans sachet en PE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Couleur de la vis | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Couleur de la vis | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11837900
|
VITLAB™
1331849 |
250 ml | Isopropanol | Jaune | GL 25 |
98.55€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11807900
|
VITLAB™
1331819 |
250 ml | Eau distillée | Bleu | GL 25 |
98.55€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11847900
|
VITLAB™
1331869 |
250 ml | Éthanol | Orange | GL 25 |
115.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15201319
|
VITLAB™
1331859 |
250 ml | Acétate d’éthyle | Rouge | GL 25 |
107.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11817910
|
VITLAB™
1332979 |
500 ml | Acide acétique | Rouge | GL 25 |
62.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11887910
|
VITLAB™
1332889 |
500 ml | N,N-Diméthylformamide | Rouge | GL 25 |
58.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11867900
|
VITLAB™
1332839 |
500 ml | Méthanol | Vert | GL 25 |
119.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11887950
|
VITLAB™
1332949 |
500 ml | Toluène | Rouge | GL 25 |
62.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11807910
|
VITLAB™
1332969 |
500 ml | Acétonitrile | Rouge | GL 25 |
62.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10700523
|
VITLAB™
1332859 |
500 ml | Acétate d’éthyle | Rouge | GL 25 |
126.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15752046
|
VITLAB™
1332939 |
500 ml | Tétrahydrofuranne (THF) | Rouge | GL 25 |
62.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15742046
|
VITLAB™
1332899 |
500 ml | Heptane | Rouge | GL 25 |
59.96€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15762046
|
VITLAB™
1332959 |
500 ml | Xylène | Rouge | GL 25 |
58.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15712076
|
VITLAB™
1433959 |
500 ml | Pentane | Rouge | GL 25 |
58.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15782046
|
VITLAB™
1333849 |
1000 ml | Isopropanol | Rouge | GL 32 |
143.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15772046
|
VITLAB™
1333839 |
1000 ml | Méthanol | Rouge | GL 32 |
143.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pissettes en PEBD à col étroit VITsafe™ – Les pissettes répondent à toutes les exigences de sécurité pour travailler avec des produits chimiques potentiellement dangereux.Spécification
Bouchon à vis ventilé | |
Transparent | |
Emballage individuel dans sachet en PE |
Pissette de sécurité | |
Flacon en PEBD avec tube de pulvérisation en PP, Polypropylene | |
Étroit |