Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Deutsch Neumann™ 3100814
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes durées jusqu’à +260°C)
- Répond aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, Ph. Eur - Pharmacopée européenne
- Test pour la biocompatibilité conformément à la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1 | |
Silicone | |
25 m | |
Transparent |
8 mm | |
14 mm | |
3 mm |