Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
14.90€ - 557.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10048380
|
Deutsch Neumann™
3100118 |
1 mm | 1,8 mm |
14.90€
25m |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10528121
|
Deutsch Neumann™
3100206 |
2 mm | 6 mm |
82.70€
25m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16336908
|
Deutsch Neumann™
3101016 |
10 mm | 16 mm |
195.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10196210
|
Deutsch Neumann™
3101523 |
1,5 mm | 2,3 mm |
18.15€
25m |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480621
|
Deutsch Neumann™
3110816 |
8 mm | 16 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10289210
|
Deutsch Neumann™
3100814 |
8 mm | 14 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
- Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
- Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
Silicone | |
Transparent |