Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Deutsch Neumann™ 3101016
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (jusqu’à +260°C sur de courtes périodes)
- Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP - Pharmacopée européenne
- Tests de biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, test de la pharmacopée européenne, ISO 10993-1 | |
Silicone | |
25 m | |
Transparent |
10 mm | |
16 mm | |
3 mm |