Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
Transport Box XL Tube Rack Insert Accessories
106.41€
Spécification
Type de produit | Rack Insert |
---|---|
Couleur | Clear |
Matériau | PETG |
Dimensions (L x l x H) | 13.1 x 14.3 x 5.6 in. |
Quantité | 3 Pk. |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17926260
|
Fisherbrand™
|
3.5 to 7.5 mL Blood Tubes |
106.41€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17956260
|
Fisherbrand™
|
3.5 to 10 mL Blood Tubes and 15/50 mL Conical Tubes |
106.41€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17916260
|
Fisherbrand™
|
10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes |
106.41€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
- Thermoformed PETG
- Tube Rack Inserts can be used separately
- Lid removes completely for easy cleaning
- Insert deep enough to be filled with ice
Spécification
Rack Insert | |
PETG | |
3 Pk. |
Clear | |
13.1 x 14.3 x 5.6 in. | |
Non-sterile |