Learn More
Corning™ Milieu de transport
Le milieu de transport Corning™ est une solution isotonique de pH neutre qui contient des protéines protectrices, des antibiotiques pour empêcher la croissance microbienne et la contamination
151.24€ - 650.74€
Spécification
Certifications/Conformité | Formulé conformément aux directives de la préparation du milieu de transport viral de la CDC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Recherche, applications de fabrication |
Quantité | 6/boîte |
Conditions de stockage | 2° à 8°C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16645562
|
Corning™
25-500-CI |
100 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16681563
|
Corning™
25-500-CM |
1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Cette solution isotonique de pH neutre contient des protéines protectrices / antibiotiques pour prévenir la croissance microbienne et des antifongiques pour empêcher la contamination par les levures et les champignons
- À des fins de recherche et de fabrication ultérieure uniquement
- Non destinée à une utilisation chez les humains ou les animaux.
- Formulée à l’aide des concentrations finales d’ingrédients décrites dans Preparation of Viral Transport Medium (préparation du milieu de transport viral) du CDC (SOP n : DSR-052-01)
- La formulation contient une solution saline équilibrée de Hanks avec Ca et Mg (sans rouge de phénol), 2 % de sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur, 100 μg/ml de gentamicine et 0,5 μg/ml d’amphotéricine B
Spécification
Formulé conformément aux directives de la préparation du milieu de transport viral de la CDC | |
Recherche, applications de fabrication | |
6/boîte | |
2° à 8°C |