Learn More
Transthyretin/Prealbumin Mouse anti-Human, Clone: TTR/4292, Novus Biologicals™
Code produit 18635566 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18635566 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18635566 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307742100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Transthyretin/Prealbumin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone TTR/4292
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7276
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Forme Purified
Isotype IgG2c κ