missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRAP alpha Antibody (OTI4C7), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-74591F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRAP alpha Monoclonal specifically detects TRAP alpha in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| TRAP alpha | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| SSR1 | |
| Full length recombinant protein of human TRAP alpha (NP_003135) produced in HEK293 cell. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI4C7 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| DKFZp781N23103, FLJ14232, FLJ22100, FLJ23034, FLJ78242, FLJ93042, signal sequence receptor, alpha, SSR alpha subunit, SSR-alpha, translocon-associated protein alpha subunit, translocon-associated protein subunit alpha, TRAP alpha, TRAP-alpha, TRAPASignal sequence receptor subunit alpha | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 6745.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu