missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAP220/MED1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Code produit 30648081 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30648081 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30648081 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF5520F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

TRAP220/MED1 Polyclonal antibody specifically detects TRAP220/MED1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRAP220/MED1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène Activator-recruited cofactor 205 kDa component, ARC205, CRSP1TRIP2, CRSP200p53 regulatory protein RB18A, DRIP230PPAR-binding protein, mediator complex subunit 1DRIP205, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 1, PBPPPARGBP, Peroxisome proliferator-activated receptor-binding protein, PPAR binding protein, PPARBPMGC71488, PPARG binding protein, RB18ATR-interacting protein 2, Thyroid hormone receptor-associated protein complex 220 kDa component, thyroid hormone receptor-associated protein complex component TRAP220, thyroid receptor interacting protein 2, Thyroid receptor-interacting protein 2, Trap220, TRAP220TRIP-2, vitamin D receptor-interacting protein 230 kD, Vitamin D receptor-interacting protein complex component DRIP205
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human TRAP220, Phe878-Phe1031, Accession # Q15648
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5469
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.