Learn More
TREM1 Antibody (L5-B8.2A12.3A12), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-40907APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TREM1 Monoclonal specifically detects TREM1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| TREM1 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| L5-B8.2A12.3A12 | |
| Flow Cytometry | |
| TREM1 | |
| Mouse TREM-1 Fc fusion protein. | |
| 0.25 mL | |
| Signal Transduction | |
| 54210 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu