missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREM2 Antibody (237920R), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB17291RMFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TREM2 Monoclonal antibody specifically detects TREM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| TREM2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 237920R | |
| Flow Cytometry | |
| Trem2a, Trem2b, Trem2c, TREM-2triggering receptor expressed on myeloid cells 2a, Triggering receptor expressed on monocytes 2, triggering receptor expressed on myeloid cells 2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TREM2, Met1-Pro168, Accession # Q99NH8 | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience | |
| 54209 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu