missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend 95189 Insole - Width 12
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 2 Trend
19.85€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Uvex 2 Trend |
Matériau | Microvelours |
Jetable | Non |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17287981
|
Uvex
9518938 |
38 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297981
|
Uvex
9518939 |
39 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207991
|
Uvex
9518940 |
40 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217991
|
Uvex
9518941 |
41 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227991
|
Uvex
9518942 |
42 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237991
|
Uvex
9518943 |
43 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247991
|
Uvex
9518944 |
44 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257991
|
Uvex
9518945 |
45 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267991
|
Uvex
9518946 |
46 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277991
|
Uvex
9518947 |
47 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287991
|
Uvex
9518948 |
48 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297991
|
Uvex
9518949 |
49 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208001
|
Uvex
9518951 |
51 |
19.85€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9518.9
- Size: 38 to 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Unisexe | |
Oui |
Uvex 2 Trend | |
Non | |
Large | |
Non |