Learn More
Emma Safety Footwear Trento Safety Shoes
The formally styled business shoe that protects the feet from above and below with water-resistant leather uppers, zero penetration in-sole and a steel safety toe cap. Specifically designed for standing, walking and the occapional run.
159.00€ - 181.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Trento |
Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13294434
|
Emma Safety Footwear
MM10509039 |
39 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13204444
|
Emma Safety Footwear
MM10509040 |
40 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13274444
|
Emma Safety Footwear
MM10509047 |
47 |
181.00€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
- ESD Certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Noir | |
Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Trento | |
Cuir |